53509-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express C8, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 3 ea
Extensão da rotulagem
5.4% carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 mm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
Matriz
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Protocolos
Determination of the thyroid hormones T4, T3 and rT3 from plasma using an Ascentis Express RP-Amide cartridge to trap the analytes, and a Phenyl-Hexyl column to resolve them.