53346-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core Phenyl HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 3 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
phenylhexyl phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
faixa de pH
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Aplicação
- A fully automated and fast method using direct sample injection combined with fused-core column on-line SPE-HPLC for determination of ochratoxin A and citrinin in lager beers.: This study presents a rapid, automated method for the detection of mycotoxins in beer using high-performance liquid chromatography. The use of the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl column enables efficient and effective sample processing, demonstrating its applicability in food safety and quality control (Lhotska et al., 2016).
- Advantages of core-shell particle columns in Sequential Injection Chromatography for determination of phenolic acids.: This paper explores the benefits of using core-shell particle technology, including Ascentis® Express Phenyl-Hexyl columns, in the analysis of phenolic acids. The study highlights the columns′ enhanced performance and efficiency, making them valuable for chemical analysis in environmental and food samples (Chocholous et al., 2013).
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)