53318-U
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express Peptide ES-C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
área da superfície
90 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å
Faixa de pH operacional
1-9
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)