50751-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
90 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
faixa de pH
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)