Documentos Principais
502693
Upchurch Precolumn MicroFilter
for use with 1/16 in. O.D. tubing, PEEK frit
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
PEEK frit
embalagem
pkg of 1 ea
conector
10-32 female Upchurch inlet fitting for 1/16 in. O.D. tubing
10-32 male Upchurch outlet fitting for 1/16 in.
compatibilidade
for use with 1/16 in. O.D. tubing
Descrição geral
PEEK housing with in-line filter connects capillary tubing (using Microtight tubing sleeves) or 1/16 in. O.D. tubing to female 10-32 fitting. Swept volume of 0.3 μL. Includes 5 × 0.5 μm frits (one installed).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Z290874
Frit for Supelco® Filter
vibrant-m
Z227307
PEEK Tubing