48543
Hexachloro-1,3-butadiene
analytical standard
Sinônimo(s):
Perchlorobutadiene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 5000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.555 (lit.)
pb
210-220 °C (lit.)
pf
−22-−19 °C (lit.)
densidade
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C(Cl)=C(Cl)/C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
chave InChI
RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?