48530-U
1,3-Dichloropropene
cis + trans, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 2000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
97-112 °C (lit.)
densidade
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC\C=C/Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
chave InChI
UOORRWUZONOOLO-OWOJBTEDSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?