46956
Transformer oil (PCB free)
analytical standard, PCB free
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 10 × 5 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sigma-Aldrich offers transformer oil (PCB free) for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyses. Purity of the chemical is about 99% unless otherwise stated.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
146 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?