pressão de vapor
400 mmHg ( 323 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
355 °C (lit.)
pf
243-246 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
chave InChI
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- e-cigarette aerosols by thermal desorption-gas chromatography-flame ionization detection-time of flight mass spectrometry (TD-GC-FID-TOFMS).
- Organic gunshot residue samples and in unfractionated coal tar samples by TD-GC-MS working in selected ion monitoring (SIM) mode
- Soil samples affected by tire fires by comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC x GC)coupled to TOFMS operating on electron impact (EI) ionization mode.
- Sediment extracts by high performance liquid chromatography in conjunction with diode array detection (HPLC-DAD) and GC-MS in SIM mode.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
428.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
220.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?