442232-U
1,2-Diphenylhydrazine
analytical standard, ampule of 100 mg
Sinônimo(s):
Hydrazobenzene, N,N′-Diphenylhydrazine, N,N′-Bianiline, NSC 3510
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
123-126 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
chave InChI
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Insertion reactions with organometallic tantalum complexes
- Reduction reactions catalyzed by titanium(III) trichloride yielding amines
- Studying the mechanism of hydrazobenzene rearrangement
- Reaction with N-heterocyclic stable silylene
- Synthesis of dimanganese amide hydrazide cluster complexes
- Iron-mediated hydrazine reductions yielding iron arylimide cubanes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?