Key Documents
43043
Supelco
Pivaloyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
245.32
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤10% water (calculated from elemental analysis)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C[C@H](OC(C(C)(C)C)=O)CC([O-])=O)(C)C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)