Documentos Principais
42154
Supelco
Dodecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C8H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
204.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
366080-25G4061831825961
42154-10MG4065265325134
42154-1MG4065265325141