36108
Mepanipyrim
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
4-Methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
InChI
1S/C14H13N3/c1-3-7-13-10-11(2)15-14(17-13)16-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-10H,1-2H3,(H,15,16,17)
chave InChI
CIFWZNRJIBNXRE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
267.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
131 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)