39695
Silthiofam
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
N-Allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1sc(c(c1C)C(=O)NCC=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H21NOSSi/c1-7-8-14-12(15)11-9(2)10(3)16-13(11)17(4,5)6/h7H,1,8H2,2-6H3,(H,14,15)
chave InChI
MXMXHPPIGKYTAR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)