Documentos Principais
29759-U
Supelco
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, average thickness 6 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
descrição
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parâmetros
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
espessura média
6 μm
df
6 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.53 mm
Grupo ativo da matriz
Silica phase
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
tipo de coluna
capillary PLOT
Descrição geral
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons (even in the presence of moisture), fluorocarbons, sulfur gases, and carbon dioxide.
USP Code: None
Phase:
  • Silica
Temp. Limits:
  • -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)