29743-U
Carbosieve SIII
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Carbosieve SIII
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-2
linha de produto
Carbosieve
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Carbosieve S-III carbon molecular sieve
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)