29656-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD™ (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Características
closure type screw top vial
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 9 mm
compatibilidade
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)