29314-U
Kit de frascos (dreno central) com certificação CD™, rosca de 9 mm com tampa/septos, desmontado
volume 1.5 mL, amber glass vial, PTFE/silicone (with slit), pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone (with slit)
amber glass vial
blue polypropylene cap
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
cap is bonded to septa to prevent fallout
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 9 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
O frasco CD é robusto e tem um poço cônico único patenteado, localizado exatamente no centro do fundo do frasco, ideal para muitas aplicações em micro escala. Os frascos são fabricados com vidro de borossilicato tipo 1, para proteção contra uma mudança no pH do conteúdo.
Precisão: Injeções de volume limitado com menos de 4 μl de volume morto.
Abertura grande: Elimina o problema de agulhas tortas relacionado a aberturas de volume limitado.
Biblioteca: Mantenha amostras de biblioteca. Eles suportam -70 °C a 160 °C.
Concentre amostras no mesmo frasco a ser usado no autoamostrador.
Aplicações:
Armazenamento de amostras de biblioteca
Liofilização
Centrifugação
Micromistura
Extração
Concentrações
Derivatização
Reações em pequena escala
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)