29023-U
Needle Kit for Thermal Tubes
pkg of 1 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with thermal desorption tubes
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
The kit includes the following:
- Stainless steel 22s gauge needle with bevel point
- Stainless steel fitting
- Acetal/stainless steel thumbwheel
- 1/4 in. PTFE ferrule (white)
- 1/4 in. M-2 VESPEL™ ferrule (orange)
- 6 mm M-2A VESPEL graphite ferrule (black)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)