Documentos Principais
28147-U
Supelco
PTFE Filter for MSA Sampling Pump
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE filter
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
industrial hygiene
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)