28022-U
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Produtos recomendados
Características
ferrule type long
embalagem
pkg of 50 ea
D.I.
0.4 mm
compatibilidade
0.10-0.25 mm Column I.D.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)