27496
ABC Vial™, 2 mL, preassembled, 9 mm thread
amber glass vial (with marking spot), PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septum
amber glass vial (with marking spot)
clear polypropylene hole cap
Características
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
1.8 mL
conector
thread for 9 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adequação
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
Hitachi
Shimadzu LC Autosamplers
Waters Alliance
Outras notas
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)