26263
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
50R-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 50UL RN Gas Tight, PT#2 25GA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
25 ga
Características
removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 004250
agulha C × D.E.
50 mm × 0.50 mm
volume
50 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- SGE gas tight syringe with removable Needle, Model: 50R-GT.
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)