Key Documents
509558
Syringes with Removable Needle Valve
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
needle valve in hub
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 006279
agulha C × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volume
0.25 mL (250 μL)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)