Documentos Principais
26236
SGE Plunger-Protected Syringe, Removable Needle
volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 5UL RN, PT#2 26GA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
26 ga
Características
removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 001050
agulha C
50 mm
volume
5 μL
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)