25096-U
TDS3™ Storage Container
for use with Dynatherm™ 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
Sinônimo(s):
CLEAR TDS3 STORAGE CONTAINER FOR 4.5IN X 1/4IN 6MM TUBE
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
TDS3 interior O.D. × C
6 × 11.5 cm (4 1/2 in.)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Dynatherm™ 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
for use with Thermal Desorption Tubes
categoria alternativa mais ecológica
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
25096-U | 4061833525111 |