25095-U
TDS3™ Storage Container
for use with Tekmar® AEROtrap 6000, for use with Gerstel® TDS 2/TDS/A
Sinônimo(s):
TDS3™ Tube Strorage Container, Clear, 1/4" x 7" (6mm x 17.8cm)
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Gerstel® TDS 2/TDS/A
for use with Tekmar® AEROtrap 6000
for use with Thermal Desorption Tubes
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)