Documentos Principais
24940-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Sinônimo(s):
PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Agency
suitable for EPA 601
Nível de qualidade
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Descrição geral
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560) are used to trap the analytes efficiently in US EPA Methods 502.2 and 524.
Informações legais
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)