24932
Purge/Trap C
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Sinônimo(s):
PURGE TRAP C, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for EPA 601
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)