Documentos Principais
21066-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Sinônimo(s):
Vocarb® 3000 Purge Trap K, TEK MAR
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Agency
suitable for EPA 601
Nível de qualidade
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Descrição geral
Purge/Traps K Vocarb® 3000 [configured for Tekmar Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3] are employed to trap the analytes effieciently in US EPA Methods 502.2 and 524.
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)