24938
Purge/Trap I Vocarb® 4000
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Sinônimo(s):
PURGE TRAP I, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for EPA 601
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)