24918
Purge/Trap I Vocarb® 4000
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Sinônimo(s):
PURGE TRAP I, Tekmar® 3000
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for EPA 601
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)