Documentos Principais
23311
Supelco
Stainless Steel Graphite Ferrules
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
embalagem
pkg of 4 ea
fabricante/nome comercial
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
Descrição geral
Graphite ferrules and stainless steel spacers for use with 5 mm columns and liners in Shimadzu GCs.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)