Documentos Principais
22472
Supelco
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
embalagem
pkg of 50 ea
D.I.
1/8 in.
compatibilidade
1/8 in. O.D. Column
Descrição geral
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)