22484-U
Supeltex M-2A Reducing Ferrule
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/8 in. fitting, pkg of 10 ea
embalagem
pkg of 10 ea
D.I. × D.E.
1/16 in. × 1/8 in.
compatibilidade
1/16" O.D. Column (in 1/8 in. fitting)
Descrição geral
Reducing ferrule is a critical component of the compression fitting. It is important that fittings are easy to connect and also they must not give any significant extra volume to the system. This ferrule consists of two parts namely front and back ferrule.
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Capillary Gas Chromatography, 67-67 (2009)