22781
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Produtos recomendados
Materiais
glass
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 601
fabricante/nome comercial
Tekmar® 14-2337-024
tamanho
5 mL
aplicação(ões)
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)