Documentos Principais
22789
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
glass
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Tekmar® 14-2334-024
tamanho
25 mL
aplicação(ões)
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Características e benefícios
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)