Documentos Principais
22718-U
Supelco
Soil Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
fabricante/nome comercial
Tekmar® 12-0507-024
tamanho
150 mm × 19 mm
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)