22665-U
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 100-61, stainless steel, 1/16 in.
Sinônimo(s):
Swagelok® SS-100-61,SS BULKHEAD UNION 1/16IN
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
descrição
bulkhead design yes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® 100-61
conector
1/16 in.
compatibilidade
for use with panel mounting
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)