21981-U
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 200-61, brass, 1/8 in.
Sinônimo(s):
Swagelok® 200-61, BRASS BULKHEAD UNION 1/8", EA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
brass
descrição
bulkhead design yes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® 200-61
conector
1/8 in.
compatibilidade
for use with 1/8 in. tubing
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)