Documentos Principais
11501-U
Supelco
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiais
PTFE
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
Matriz
Chromosil 310 support
Grupo ativo da matriz
none phase
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
configured for general coil use
for analyte group used with sulfur compounds
for use with General Configuration
Descrição geral
For low temperature applications, a PTFE column offers the flexibility of metal with inertness approaching that of glass. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)