11496
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix Chromosil 330 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed
Matriz
Chromosil 330 support
Grupo ativo da matriz
none phase
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for analyte group sulfur compounds
for use with General Configuration
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)