Documentos Principais
22562
Supelco
Methane (99.0%)
99.0%, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
99.0%
Formulário
gas
embalagem
cylinder of 14 L
fabricante/nome comercial
Scott Gas T109-14
disponibilidade
not available in Canada, EU
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
Specifications:
Contents
: 14 liters
Pressure: 240 psig
Outlet fitting: CGA-160-1/8 inch, NPT F
Weight: 1.5 lb.
Dimensions
: 3 x 11 inches
D.O.T. specifications: 4B240
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-188 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/methane#section=GC-MS
National Institutes of Health Bulletin null