Documentos Principais
21318-U
Supelco
Silica Gel
2% KOH Coated, pkg of 100 g bulk packing
Sinônimo(s):
KOH Coated Silica Gel
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Nome do produto
2% KOH Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 g bulk packing
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho de partícula
60-200 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
The treated silica gels that can be typically utilized in the pre-packed multi-layer silica gel columns are available in bulk packages. They are useful for customizing the desired columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when samples are relatively clean, e.g. drinking water.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
21318-U4061833524121