20437-U
Plastic Column Cap
for use with 1/8 in. O.D. columns
embalagem
pkg of 100 ea
conector
female cap for 1/8 in. O.D. column (slip-on)
compatibilidade
for use with 1/8 in. O.D. columns
Categorias relacionadas
Descrição geral
These plastic caps will easily slip over the ends of packed GC columns to protect them during storage.
Aplicação
Plastic column cup maybe used to close the immunoaffinity chromatography column used for separating cross-linked protein complexes adhering to P1 protein of Mycoplasma pneumonia.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Microbiology (Reading, England), 146 ( Pt 3), 741-747 (2000-04-04)
Adherence of Mycoplasma pneumoniae to host cells requires several mycoplasmal membrane proteins and cytoskeleton-like proteins in addition to the adhesin P1, a transmembrane protein of 170 kDa. To analyse interactions of the P1 adhesin with other membrane proteins or with