20124AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 AC Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Cyclodextrin-based Chiral Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Astec® CYCLOBOND I 2000 AC Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
cyclodextrin, beta- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
3.5-7
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Bonded phase: Acetylated beta-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.