18208
Heavy metal mix according to USP <561> articles of botanical origin
(in 12% nitric acid), TraceCERT®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
according to USP
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
As, 20 mg/L
Cd, 5 mg/L
Hg, 10 mg/L
Pb, 50 mg/L
concentração
(in 12% nitric acid)
técnica(s)
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
Formato
multi-component solution
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2