150690
Iodine solution
0.05 M, for 3S adapter technology
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.04950-0.05050 M
0.05 M
técnica(s)
titration: suitable
volume
1 L
1000 mL
cadeia de caracteres SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
chave InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
3S is an intelligent packaging solution protected with an originality seal. The cap provides information via Radio-frequency identification or RFID, enabling automated data transfer between the reagent and titration instrument. Intelligent communication for improved performance.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S783528-1EA | |
1506901007 | |
1506901000 |