Documentos Principais
11019AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L88
descrição
HPLC Column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
vancomycin phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
3.5-7.0
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Astec CHIROBIOTIC® CSPs (chiral stationary phases) interact with ionisable, polar and neutral analytes through multiple molecular interactions. This property makes it widely versatile, thereby making it applicable in a variety of mobile phases. Another feature is the presence of ionic interactions, allowing them to be used reversed-phase and polar ionic modes for sensitive LC-MS operation. CHIROBIOTIC® V is based on bonding Vancomycin which contains 18 chiral centers surrounding three cavities or pockets. These cavities are surrounded with five aromatic rings. Hydrogen acceptor and donor sites are present very near to the ring structures. The CHIROBIOTIC® V is similar to glycoprotein phase′s selectivity wise, with its exception of exhibiting high sample capacity and being stable from 0-100% organic modifier.
Moléculas neutras, amidas, ácidos, ésteres e aminas apresentam considerável enantiosseletividade nessas FEQ (fases estacionárias quirais) baseadas em vancomicina. Uma grande variedade de aminas secundárias e terciárias foram separadas no CHIROBIOTIC® V no modo iônico polar. O CHIROBIOTIC® V demonstrou ter muitas das características de separação de fases estacionárias à base de proteínas, mas com estabilidade excepcional e capacidade de amostras muito maior. Foram resolvidos alguns analitos quirais que não foram relatados separadamente em nenhuma outra fase estacionária quiral. CHIROBIOTIC® V e V2 diferem na química de ligação e tamanho de poro da partícula de suporte, o que resulta em diferentes seletividades e capacidades preparativas.
  • Fase ligada: Vancomicina
  • Escala de pH operacional: 3,5-7,0
  • Diâmetro de partícula: 5, 10 ou 16 μm
  • Tamanho de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Aplicação
Chirobiotic V HPLC column may be used for separating the enantiomers of citalopram and its two N-demethylated metabolites, and of the internal standard, alprenolol, in human plasma.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M Kosel et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 719(1-2), 234-238 (1998-12-30)
A procedure using a chirobiotic V column is presented which allows separation of the enantiomers of citalopram and its two N-demethylated metabolites, and of the internal standard, alprenolol, in human plasma. Citalopram, demethylcitalopram and didemethylcitalopram, as well as the internal
J P Bagnall et al.
Journal of chromatography. A, 1249, 115-129 (2012-07-04)
This paper presents and compares for the first time two chiral LC-QTOF-MS methodologies (utilising CBH and Chirobiotic V columns with cellobiohydrolase and vancomycin as chiral selectors) for the quantification of amphetamine, methamphetamine, MDA (methylenedioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine), propranolol, atenolol, metoprolol, fluoxetine
Analysis of the enantiomers of citalopram and its demethylated metabolites using chiral liquid chromatography
Kosel, M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 719 (1-2), 234-238 (1998)
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)
Ana R Ribeiro et al.
Chemosphere, 95, 589-596 (2013-11-05)
Microbial degradation is the most important process to remove organic pollutants in Waste Water Treatment Plants. Regarding chiral compounds this process is normally enantioselective and needs the suitable analytical methodology to follow the removal of both enantiomers in an accurate