Key Documents
1.04726
Acetonitrilo
new
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods​ LiChrosolv®
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
densidade de vapor
1.41 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
descrição
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for UHPLC-MS
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
PFAS tested solvents are used for UHPLC-MS and LC-MS instrumental analysis.
Aplicação
PFAS tested solvents are qualified for PFAS analysis according to EPA 537.1 and EPA 533 methods.
Informações legais
Merck/Sigma-Aldrich
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)